2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 174 CHF
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16659985
CAS-Nummer: 35010-29-8