2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500223-1G
PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA
506
CHF
APOSPC500223-1G
APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃F₅O MW: 210.101 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27937180 CAS-Nummer: 134099-24-4 |