4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500201-1G
PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA
1450
CHF
APOSPC500201-1G
APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27664923 CAS-Nummer: 1823917-95-8 |