2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 696 CHF
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27664920
CAS-Nummer: 134099-31-3