2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G
PC500189.1G
PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA
502
CHF
APOSPC500189-5G
APOSPC500189.1G
APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27664889 CAS-Nummer: 1416013-62-1 |