4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 27.9 CHF
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,128 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (0.75 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698649
CAS-Nummer: 117902-15-5