2-Fluoro-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G
PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA
173
CHF
APOSPC500161-1G
APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Melting Pt: 25…26 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16998752 CAS-Nummer: 117902-16-6 |