2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 158 CHF
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11110186
CAS-Nummer: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8,III