4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-Nitro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 184 CHF
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₆NO₅S
MW: 339,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541875
CAS-Nummer: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8,III