4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Nitro-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Methyl-2-nitrophenyl triflate
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 585 CHF
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₃NO₅S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541871
CAS-Nummer: 195455-54-0
UN: 3265
ADR: 8,III