3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500017-1G
PC500017-250MG
APOSPC500017-1GEA
1020
CHF
APOSPC500017-1G
APOSPC500017-250MG
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formel:
C₉H₄F₃NO₃ MW: 231,128 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18251388 CAS-Nummer: 72985-50-3 |