6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 386 CHF
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formel: C₉H₄F₃NO₃
MW: 231,128 g/mol
Melting Pt: 239 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24850066
CAS-Nummer: 387-18-8