5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC500007-1G
PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA
847
CHF
APOSPC500007-1G
APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formel:
C₆H₅BrF₂N₂ MW: 223,018 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22375091 CAS-Nummer: 1210048-11-5 |