2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 209 CHF
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847628
CAS-Nummer: 657-64-7
UN: 3265
ADR: 8 III