2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 627 CHF
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194476
CAS-Nummer: 1214345-02-4
UN: 1759
ADR: 8 III