7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC499020-1G PC499020-250MG PC499020-5G
APOSPC499020-1GEA 729 CHF
APOSPC499020-1G APOSPC499020-250MG APOSPC499020-5G
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30721261
CAS-Nummer: 1779887-86-3