5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC499019-10G
PC499019-1G
PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA
3140
CHF
APOSPC499019-10G
APOSPC499019-1G
APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formel:
C₉H₅BrF₃N MW: 264,042 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20230421 CAS-Nummer: 837392-60-6 |