2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 264 CHF
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185641
CAS-Nummer: 1214344-33-8