4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC49826-1G PC49826-250MG PC49826-5G
APOSPC49826-1GEA 367 CHF
APOSPC49826-1G APOSPC49826-250MG APOSPC49826-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28396346
CAS-Nummer: 126300-95-6