1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 80.1 CHF
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,339 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28166159
CAS-Nummer: 1805525-99-8