2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 864 CHF
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28012313
CAS-Nummer: 1803570-73-1