Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49662-1G
PC49662-25G
PC49662-5G
APOSPC49662-1GEA
31.4
CHF
APOSPC49662-1G
APOSPC49662-25G
APOSPC49662-5G
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Formel:
2(CF₃O₃S)·Mn Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17015267 CAS-Nummer: 55120-76-8 UN: 3261 ADR: 8,II |