4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 656 CHF
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Formel: C₆H₉F₅O₃S
MW: 256,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972956
CAS-Nummer: 252947-01-6