2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G
PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA
335
CHF
APOSPC49650-1G
APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Formel:
C₇H₅BrFI MW: 314,921 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28040490 CAS-Nummer: 1805937-22-7 |