4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4965-1G
PC4965-5G
PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4965-1G
APOSPC4965-5G
APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂BrClF₂O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788548 CAS-Nummer: 518057-63-1 UN: 3261 ADR: 8,III |