3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Chloro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC49629-25G
APOSPC49629-25GEA 142 CHF
APOSPC49629-25G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,451 g/mol
Siedepunkt: 98…112 °C (15 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19707625
CAS-Nummer: 1189352-83-7