4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-nitrophenyl mercaptan, 4-Fluoro-2-nitrobenzenethiol
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 307 CHF
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Formel: C₆H₄FNO₂S
MW: 173.165 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22481385
CAS-Nummer: 654063-68-0
UN: 3335
ADR: 9 III