Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-yl](undecafluoro)cyclohexane, Icosafluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 68.4 CHF
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formel: C₁₀F₂₀
MW: 500.075 g/mol
Siedepunkt: 148.5 °C
Melting Pt: –24 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153230
CAS-Nummer: 84808-64-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable