5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-3-cyano-2-methoxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 265 CHF
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541888
CAS-Nummer: 1445995-71-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III