4-Fluoro-3-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 147 CHF
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396914
CAS-Nummer: 647025-62-5