2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 305 CHF
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₅S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24850031
CAS-Nummer: 1440535-20-5