5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylphenylacetylene
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 297 CHF
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24850036
CAS-Nummer: 1440535-11-4