2-Fluoroallyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoroprop-2-en-1-ol, 2-Fluoro-3-hydroxyprop-1-ene
PC49591-5G
APOSPC49591-5GEA
0
CHF
APOSPC49591-5G
2-Fluoroallyl alcohol
2-Fluoroallyl alcohol
Formel:
C₃H₅FO MW: 76,07 g/mol Siedepunkt: 35…37 °C (1 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01696257 CAS-Nummer: 5675-31-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |