5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49540-1G
PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA
122
CHF
APOSPC49540-1G
APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,022 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846341 CAS-Nummer: 1008360-84-6 |