2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 92.3 CHF
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16999701
CAS-Nummer: 58914-35-5