2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 147 CHF
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Melting Pt: 75…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909667
CAS-Nummer: 476620-55-0