6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49471-1G
PC49471-250MG
PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA
690
CHF
APOSPC49471-1G
APOSPC49471-250MG
APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂BrClF₂O₂ MW: 271,443 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32662394 CAS-Nummer: 2414146-36-2 |