Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 627 CHF
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrClF₂O₂
MW: 285,47 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32662396
CAS-Nummer: 2414146-32-8