5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49464-1G
PC49464-250MG
PC49464-5G
APOSPC49464-1GEA
209
CHF
APOSPC49464-1G
APOSPC49464-250MG
APOSPC49464-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅BrFNO₄ MW: 278,032 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28740371 CAS-Nummer: 1805938-07-1 |