6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49462-1G
PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA
486
CHF
APOSPC49462-1G
APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂BrClF₂O MW: 255,444 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32662403 CAS-Nummer: 2514941-95-6 |