6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 546 CHF
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₂BrClF₂O
MW: 243,433 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32662402
CAS-Nummer: 1935997-11-7