2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49452-1G
PC49452-250MG
PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA
340
CHF
APOSPC49452-1G
APOSPC49452-250MG
APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O MW: 220.999 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18642940 CAS-Nummer: 154650-59-6 |