2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 1190 CHF
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
MW: 198,151 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28797494
CAS-Nummer: 1622004-11-8