2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49449-1G
PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA
1060
CHF
APOSPC49449-1G
APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClFNO₃ MW: 217,582 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28797714 CAS-Nummer: 1806427-38-2 UN: 3261 ADR: 8,III |