4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49446-1G
PC49446-250MG
PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA
31.4
CHF
APOSPC49446-1G
APOSPC49446-250MG
APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₅O₂ MW: 240,127 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31759994 CAS-Nummer: 2248272-02-6 |