2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 83.6 CHF
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃BrF₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28739065
CAS-Nummer: 1610471-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III