2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 731 CHF
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28733903
CAS-Nummer: 1695489-54-3