2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 542 CHF
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31759997
CAS-Nummer: 1800423-60-2