3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49431-1G
PC49431-25G
PC49431-5G
PC49431-10G
APOSPC49431-1GEA
38.3
CHF
APOSPC49431-1G
APOSPC49431-25G
APOSPC49431-5G
APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00506954 CAS-Nummer: 72518-16-2 |