5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49428-1G
PC49428-250MG
PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA
251
CHF
APOSPC49428-1G
APOSPC49428-250MG
APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₇F₃O₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12739572 CAS-Nummer: 1039859-73-8 |